文件
1.01145
Supelco
氯化铵
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
氯化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H4ClN
CAS号:
分子量:
53.49
分類程式碼代碼:
12352301
酶委員會索引編號:
235-186-4
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 30 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.8% (silver nitrate titration)
99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
形狀
crystalline powder
自燃溫度
>400 °C
效力
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.005% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.01% (as sulfate)
損耗
≤1% loss on drying, 105°C
pH值
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
溶解度
372 g/L (External MSDS)
密度
1.53 g/cm3 at 25 °C
體積密度
600‑900 kg/m3
負離子痕跡
bromide (Br-): passes test
iodide (I-): passes test
nitrate (NO3-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0001%
Zn: ≤0.0002%
heavy metals: ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI 密鑰
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Restoration of the soil fertility under Cr(VI) and artificial drought condition by the utilization of plant growth-promoting Bacillus spp. SSAU2.: The study investigates the role of ammonium chloride in enhancing the effectiveness of Bacillus spp. in soil fertility restoration under stress conditions, showcasing its relevance in environmental science and microbiology (Sharma et al., 2024).
分析報告
含量测定(银量滴定法): ≥ 99.8 %
含量测定(银量滴定;以干物质计算):99.0 - 100.5 %
同一性:通过测试
溶液外观:通过测试
不溶物质: ≤ 0.005 %
酸碱度:通过测试
pH值(5%;水,25 °C):4.5 - 5.5
溴化物,碘化物(Br,I):通过测试
硝酸盐(NO₃): ≤ 0.0005 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.0002 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.002 %
重金属(ACS): ≤ 0.0005 %
Ca(钙): ≤ 0.0005 %
Cu(铜): ≤ 0.0002 %
Fe(铁): ≤ 0.0002 %
K(钾): ≤ 0.005 %
Mg(镁): ≤ 0.0005 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
Ni(镍): ≤ 0.0001 %
Pb(铅): ≤ 0.0001 %
Zn(锌): ≤ 0.0002 %
干燥失重(105 °C): ≤ 1.0 %
炽灼残渣(以硫酸盐计): ≤ 0.01 %
符合ACS,ISO,Reag. Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1