主要文件
182750
Millipore
ASB-14
A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis.
别名:
ASB-14
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H46N2O4S
分子量:
434.68
UNSPSC代码:
12161902
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥97% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
颜色
white to off-white
溶解性
water: 50 mg/mL
运输
ambient
储存温度
10-30°C
一般描述
两性离子酰胺基磺基甜菜碱去污剂,可用于溶解通过2D电泳可视化的蛋白质。这种去污剂产生的增加的增溶作用使得能够鉴定以前未检测到的膜蛋白。
应用
  • Effect of bovine pericardial extracellular matrix scaffold niche on seeded human mesenchymal stem cell function.: 本文探讨了牛心包细胞外基质对人类间充质干细胞的影响,并使用 ASB-14 来调节细胞反应。这项研究有助于基于支架的组织工程发展(Liu et al., 2016)。
  • In vivo xenogeneic scaffold fate is determined by residual antigenicity and extracellular matrix preservation.: 本研究研究了体内异种支架的命运,证明ASB-14 有助于维持细胞外基质的完整性并降低抗原性——这对于支架在组织工程中的成功整合和功能至关重要(Wong et al., 2016)。
警告
毒性:刺激性(B)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存1年。
其他说明
Carroll, J., et al. J. Biol. Chem.277, 50311.
Herbert, B. 1999.Electrophoresis20, 660.
Chevallet, M. et al. 1998.Electrophoresis 19, 1901.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3