主要文件
171375
Millipore
两性霉素 B,来源于链霉菌属
A polyene antifungal antibiotic that non-specifically induces loss of low molecular weight substances from cells. Binds to sterols and disrupts osmotic integrity of fungal membrane. Causes suppression of bone marrow progenitor cells.
别名:
两性霉素 B,来源于链霉菌属, 两性霉素B
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C47H73NO17
CAS号:
分子量:
924.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
>86% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
yellow
溶解性
DMSO: 30-40 mg/mL
DMF: soluble
运输
ambient
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5-,9-7-,10-8-,13-11-,14-12-,17-15-,18-16-/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI key
APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
一般描述
一种可非特异性诱导细胞中低分子量物质损失的多烯抗真菌抗生素。可与固醇结合并破坏真菌膜的渗透完整性。可抑制骨髓祖细胞。
一种抗真菌剂。一种可非特异性诱导细胞中低分子量物质损失的多烯抗生素。可抑制骨髓祖细胞。可能通过与膜胆固醇复合形成通道。在1-10 µg/ml的浓度下可有效抗真菌和酵母。
警告
毒性:有害(C)
重悬
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液可在-20°C最长稳定1个月。组织培养基中的溶液可在37°C稳定3天。
其他说明
Tollemar, J., et al. 1995.Transplantation 59, 45.
Charak, B.S., et al. 1994.Br. J. Haematol.88, 693.
Barth, C., et al. 1993.J. Biophys.64, 92.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
STOT RE 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3