主要文件
1.59712
Supelco
Methoxyphenylacetic acid
Reag. Ph Eur
别名:
Methoxyphenylacetic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$335.00
$335.00
国内现货,预计发货时间2025年4月02日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$335.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10O3
CAS号:
分子量:
166.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
230-300-9
NACRES:
NA.21
$335.00
国内现货,预计发货时间2025年4月02日详情
获取大包装报价
Agency
reag. Ph. Eur.
质量水平
表单
solid
mp
70 °C (External MSDS)
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
O(C(c1ccccc1)C(=O)O)C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)
InChI key
DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance: White to almost white crystals or crystalline powder.
Melting point: 68 - 72 °C
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3