Merck
180653
Sigma-Aldrich
2-甲氧基苯乙酸
98%
别名:
2-甲氧基苯乙酸, [2-(羟甲基)苯基]乙酸, 邻甲氧苯乙酸, 邻甲氧苯基乙酸, (邻甲氧基苯基)乙酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$50.10
25 G
$72.60
$50.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$50.10
25 G
$72.60
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4CH2CO2H
CAS号:
分子量:
166.17
Beilstein:
2047573
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$50.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
表单
solid
mp
122-125 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
COc1ccccc1CC(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
对2-甲氧基苯乙酸的细胞毒性潜力进行了研究 [1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
242.6 °F - (External MSDS)
闪点(°C)
117 °C - (External MSDS)
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Tiffany J Somers-Edgar et al.
Anti-cancer drugs, 20(1), 33-40 (2008-10-03)
We postulated that methoxy-substituted cyclic compounds could inhibit estrogen receptor (ER) negative breast cancer growth in vitro. Therefore, this study assessed the cytotoxic potential of various methoxy-substituted cyclic compounds [7,8-dimethoxyflavone, 4-methoxyphenylacetic acid, 2-methoxyphenylacetic acid, 4-methoxybenzophenone, 5-methoxy-1-indanone, and coenzyme Q0 (CoQ0)]