Merck
1.37134
SAFC
乙腈
EMPROVE® ESSENTIAL
制药生产
别名:
乙腈, ACN, 氰甲烷, 甲基氰
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 L
$644.00
25 L
$3,401.00
$644.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
1 L
$644.00
25 L
$3,401.00
About This Item
线性分子式:
CH3CN
CAS号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
$644.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
蒸汽密度
1.41 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
72.8 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid (colorless)
自燃溫度
973 °F
expl. lim.
16 %
技術
API processing | polymorph screening: suitable
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们提供一系列高品质的重要原材料、溶剂和试剂,伴随相关文档和专业知识以满足严格的监管要求。在全面的产品线之外,我们也提供精准符合用户需求的定制生产服务。作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整的供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
乙腈含有仅能通过极端条件水解的强C-C键而相对惰性,因而在制药生产中成为出色的反应溶剂,可作为反应试剂、萃取溶剂或起始材料,用于合成维生素B1、可的松、碳酸酯类药物和一些氨基酸。乙腈也可用作胰岛素和抗生素生产的溶剂。本
Emprove® Essential乙腈适用于制药行业。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们