Merck
1.28218
SAFC
硫酸铵
EMPROVE® EXPERT, ChP, NF, ACS
制药生产
别名:
硫铵石
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KG
$110.00
3 KG
$461.00
25 KG
$1,430.00
$110.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
1 KG
$110.00
3 KG
$461.00
25 KG
$1,430.00
About This Item
线性分子式:
(NH4)2SO4
CAS号:
分子量:
132.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
$110.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
ChP
NF
蒸汽压
<1 Pa ( 25 °C)
产品线
EMPROVE® EXPERT
表单
solid
效能
2840 mg/kg LD50, oral (rat)
pH值(酸碱度)
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
754-764 g/L
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
堆积密度
850 kg/m3
应用
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
应用
硫酸铵在生物制药生产中广泛用作沉淀剂和脂质体制剂中的辅料。
由于具有较低的微生物和内毒素限值,硫酸铵Emprove® Expert尤其适合高风险应用。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们