Merck
1.37058
SAFC
氢氧化钠 溶液
0,1 M, EMPROVE® EXPERT, suitable for cleaning in place
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaOH
CAS号:
分子量:
40.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352305
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
3 mmHg ( 37 °C)
质量水平
产品线
EMPROVE® EXPERT
表单
liquid
浓度
0,1 M
pH值(酸碱度)
12.7 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们