Merck
1.06482
SAFC
Sodium hydroxide
pellets, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, FCC, JP, NF, E 524
制药生产
别名:
氢氧化钠, ‘苛性钠’
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaOH
CAS号:
分子量:
40.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352305
酶號碼:
E524
酶委員會索引編號:
215-185-5
product name
氢氧化钠颗粒, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, FCC, ChP, JP, NF, E 524
agency
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
品質等級
法律遵循
FCC
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
化驗
≥98.0-100.5% (total alkilinity calculated as NaOH)
形狀
solid
品質
E 524
技術
HPLC: suitable
pH值
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
溶解度
1090 g/L
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
負離子痕跡
carbonate (as Na2CO3): ≤0.5%
chloride (Cl-): ≤0.015%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
silicate (as SiO2): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.010%
正離子痕跡
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0010%
Hg: ≤0.00001%
K: ≤0.1%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0025%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
應用
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们提供一系列高品质的重要原材料、溶剂和试剂,以及配套的文档和专业知识以满足严格的监管要求。除齐全的标准产品线之外,我们也提供精准符合用户需求的定制生产服务。作为EMPROVE®计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整的供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
氢氧化钠颗粒用于原位清洗 (CIP) 应用以及 pH 调节。Emprove® Essential氢氧化钠颗粒根据GMP指南生产,适用于制药和生物制药工艺。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1