主要文件
118410
Millipore
3ʹ-磷酸腺苷 5ʹ-磷酸硫酸盐,四锂盐
别名:
3ʹ-磷酸腺苷 5ʹ-磷酸硫酸盐,四锂盐, PAPS, 4Li
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11N5O13P2S · 4Li
分子量:
531.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
NACRES:
NA.51
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥80% (HPLC)
质量水平
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
颜色
white
溶解性
water: 5 mg/mL
运输
wet ice
储存温度
20-25°C
一般描述
注意:在室温下不稳定。
酶法制备。磺基转移酶的底物,包括磺基转移酶,结瘤因子(目录编号574300)。
酶法制备。磺基转移酶的硫酸盐供体底物,包括磺基转移酶,结瘤因子(目录编号574300)。
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
在复溶后,分装并冷冻保存(-70°C)。储备溶液在-70°C下可稳定保存3个月。注意:在室温下不稳定。
其他说明
Lin, C.-H., et al. 1995.J. Am. Chem. Soc.117, 8031.
Mandon, E.C., et al. 1994.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 91, 10707.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1