主要文件
1.16834
Supelco
TLC铝板,硅胶60 F₂₅₄
pkg of 50 sheets, sheet L × W 5 cm × 10 cm, aluminum support
别名:
薄层色谱板
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NB.21
价格与库存信息目前不能提供
物料
aluminum support
silica gel 60 matrix
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 50 sheets
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
层厚度
200 μm
板长度 × 宽度
5 cm × 10 cm
薄片长度 × 宽度
5 cm × 10 cm
粒径
10-12 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
储存温度
2-30°C
一般描述
50个铝片 5 x 10 cm
我们的经典硅胶薄层层析板是根据我们久经考验的硅胶60组成,并且还具有独特的聚合物粘结剂在一个非常贴和硬表面也不会开裂或起泡,甚至允许与表面铅笔书写而不会有风险和破坏层。
应用
TLC铝板,涂有荧光指示剂F254的硅胶。用于薄层层析应用的TLC硅胶板是以50块5x20 cm尺寸的包装进行提供的。
联系
替代:16834-2; 16834
分析说明
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.7 - 11.7 µm
层厚度:165 - 235 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 40 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
11 - 25
- Ceres Black G,颜色测试,亲脂性:34 - 48
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:52 - 67
在活化板上测定的典型值
展开剂:甲苯(相对湿度 45%)