主要文件
1.14418
Supelco
Copper Test Kit, colorimetric
0.3-5 mg/L (Cu), MQuant®
别名:
铜目视检测试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
铜测试, colorimetric, 0.3-5 mg/L (Cu), for use with MCOLORTEST®
特殊分析物
copper
质量水平
测量范围
0.3-5 mg/L (Cu)
相容性
for use with MCOLORTEST®
检测方法
colorimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
MQuant®铜测试(前MColortest®)可测量铜(II)离子,例如
  • 地下水、地表水和海水
  • 饮用水
  • 废水和渗透水
  • 锅炉及锅炉给水、冷却水
  • 电镀废水
  • 经过适当样品预处理的食品
  • 游泳池水
分析方法
在氨介质中,铜(II)离子与铜酮反应形成蓝色络合物。通过目视比较测量溶液的颜色与色卡的色场,可以半定量地测量铜浓度。通过添加过氧化氢,可以同时测量铜(I)离子。
独特的光辉光环和精细的颜色分级可实现精确的分析,即使在浓度范围的低端也是如此。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.18459延长其使用寿命,是一种特别实惠的生态系统产品。
方法:使用色卡和带有短试管的比色架进行比色 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3 - 4 - 5 mg/l Cu MQuant®
该测试测量废水、饮用水、地下水和地表水中的铜(II)离子。通过添加过氧化氢,可以同时测量铜(I)离子。
法律信息
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2