主要文件
1.12363
Supelco
HPTLC板,硅胶60 WR F₂₅₄s AMD 超薄
pkg of 25 plates, plate L × W 20 mm × 10 cm, according to DIN 38407-F11, glass support
别名:
硅胶60 WR HPTLC板
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NB.21
产品1.12363无法订购。 联系技术服务部门
物料
glass support
silica gel 60 matrix
质量水平
Agency
according to DIN 38407-F11
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 plates
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
层厚度
100 μm
板长度 × 宽度
20 mm × 10 cm
粒径
5-6 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
储存温度
2-30°C
一般描述
25块AMD玻璃板 20 x 10 cm,根据DIN 38407-F11
具有仅100 µm的额外薄层的HPTLC板AMD已被专门开发用于更高要求的应用,例如自动多重开发(AMD)。它结合了平板在同一方向上的反复展开和可重复的梯度洗脱。AMD开发提供极窄的条带,允许在60 mm距离上完成40个组件的完整分辨率。WR方法:以纯硅吸附剂和稳定的水作为流动相。
分析说明
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):5 - 7 µm
层厚度:70 - 120 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm