109924
1.09924
别名:
Potassium standard for ICP/AAS
1 of 10
Sigma-Aldrich
252549
甲醛 溶液
P5655
磷酸钾 一元
15512
Supelco
1.09987
Copper standard
P2222
磷酸钾 二元
47608
1.09057
1mol/L 盐酸溶液
F8775
H6254
透明质酸酶 来源于绵羊睾丸
158127
多聚甲醛
analytical standard
100
Titrisol®
concentrate
1000 mg K in H2O
AAS: suitableICP: suitable
5.0 (20 °C in H2O)
1.02 g/cm3 at 20 °C
industrial qcpharmaceutical
single component solution
15-25°C
ICP和AAS标准品
分析化学_分析色谱_分析试剂-默克生命科学
参考物质_分析标准品_分析化学-默克生命科学
食品成分标准品_化妆品成分标准品_参考物质-默克生命科学
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1