主要文件
1.08238
Millipore
甘油三乙酸酯
for biochemistry
别名:
三醋酸甘油酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 ML
$185.00
$185.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 ML
$185.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14O6
CAS号:
分子量:
218.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
41141833
EC索引号:
203-051-9
NACRES:
NA.79
$185.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
蒸汽压
<0.1 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
430 °C
效能
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-7.7 % (v/v)
pH值(酸碱度)
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
沸点
258 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
转变温度
flash point 138 °C
溶解性
64 g/L
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
O(C(COC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
分析说明
纯度(GC): ≥ 99 %
鉴别(红外光谱):通过测试
密度(d 20/4):1.157 - 1.159
水(根据卡尔费休法): ≤ 0.2 %
作为酶底物的适用性(用脂肪酶检测):通过测试
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
298.4 °F - closed cup
闪点(°C)
148 °C - closed cup