Merck
1.07653
SAFC
蔗糖
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
制药生产
别名:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-吡喃葡萄糖基β-D-呋喃果糖苷, β-D-果糖-α-D-吡喃葡萄糖苷, D(+)-蔗糖, 糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O11
CAS号:
分子量:
342.30
Beilstein:
90825
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
EC索引号:
200-334-9
价格与库存信息目前不能提供
Agency
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
质量水平
描述
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,NF
产品线
EMPROVE® ESSENTIAL
表单
solid
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
应用
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
应用
蔗糖有各种不同的药物应用。在固体剂型中,它通常用作配方中的干粘合剂或填料,其中的甜味是一种受人欢迎的副作用,例如在锭剂或咀嚼片中。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们