主要文件
1.07046
Supelco
二甲基亚砜
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
DMSO, 甲基亚砜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2SO
CAS号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
价格与库存信息目前不能提供
等级
ACS reagent
蒸汽密度
2.7 (vs air)
蒸汽压
0.42 mmHg ( 20 °C)
自燃温度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
dilution
(for routine analytical applications)
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
沸点
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
密度
1.10 g/mL (lit.)
储存温度
20-25°C
SMILES字符串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
注意
在室温下容易过冷并缓慢重融。 固化产品可以通过加热至室温来重新液化,而不会损害产品。
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup