主要文件
1.06595
Supelco
Rhodizonic acid disodium salt
indicator for sulfate titration
别名:
Rhodizonic acid disodium salt, 1,2-Dihydroxy-3,4,5,6-tetraoxo-1-cyclohexene disodium salt, Sodium rhodizonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6Na2O6
CAS号:
分子量:
214.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
208-340-3
产品1.06595无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
表单
solid
mp
>300 °C
堆积密度
620 kg/m3
储存温度
15-25°C
InChI
1S/C6O6.2Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;/q-2;2*+1
InChI key
WNLGVLVRNGQRFD-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (perchloric acid titration): ≥ 98.5 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax.(Hydrochloric acid 0.1 mol/l): 317 - 320 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.02 g/l; hydrochloric acid 0.1 mol/l): ≥ 540
Suitability as indicator (for sulfate titration): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3