重組細胞
expressed in Pichia pastoris
品質等級
形狀
liquid
pH值
2.6-2.7 ( in H2O)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C (−15°C to −25°C)
一般說明
我们用于生物制药加工的SAFC® 系列优质产品经过严格的质量控制流程,并根据M-Clarity计划规定的MQ-500要求生产。
M-Clarity 计划
我们全面的上游工艺化学品系列不仅为生物制药生产商提供生产传统和创新治疗药物所需的优质原料,而且帮助他们更快地将产品投放市场并简化监管问题。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
M-Clarity 计划
我们全面的上游工艺化学品系列不仅为生物制药生产商提供生产传统和创新治疗药物所需的优质原料,而且帮助他们更快地将产品投放市场并简化监管问题。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
法律資訊
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得