應用
- 已用于消化凝胶碎片,进行活性去泛素化酶( deubiquitnase,DUB)的质谱鉴定
- 已用于胰蛋白酶灵敏度测定
- 可用于消化葡萄酒蛋白质
生化/生理作用
- SOLu-胰蛋白酶(EMS0004)是我们专有的高级蛋白质组学级酶,其在质谱研究中可保持稳定。
- SOLu-胰蛋白酶经过专门设计,冷藏时其在溶液中稳定,无需制备即可立即使用。
- 其他形式的胰蛋白酶需要解冻或重溶,如果不立即使用,必须将其丢弃。
- SOLu-胰蛋白酶可以保留剩余的产品以备将来使用,从而消除了不必要的浪费和成本。
- 它采用高纯度重组胰蛋白酶配制而成,不含胰凝乳蛋白酶活性,可确保高保真度消化。
特點和優勢
- 即用型-无需重新配制或解冻等准备工作
- 完美适用于已建立的工作流程-无需修改实验方案
- 消除浪费-使用后可在冰箱中保持稳定,因此无需丢弃剩余的产品
- 重组猪序列-无胰凝乳活性
- 在室温下可在自动进样器或液体处理机器人中短期使用时保持稳定
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
化学处理的重组胰蛋白酶在蛋白质组学和蛋白质表征分析中的应用评测
Pretreatment with Mucinase StcE increases glycopeptide identification from mucin samples, enhancing sample preparation efficiency for glycopeptide analysis.
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
实验方案
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
基于优化的 LC-MS/MS 工作流程,通过过滤辅助样品制备 (FASP) 对阿达木单抗 (Humira) 绘制低伪影胰蛋白酶酶解和肽图谱。