主要文件
1.05649
Supelco
HPTLC板,硅胶60 F₂₅₄
glass plate, plate L × W 10 cm × 20 cm
别名:
高效薄层色谱板
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
产品1.05649无法订购。 联系技术服务部门
材料
glass plate
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 plates
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
10 cm × 20 cm
儲存溫度
2-30°C
一般說明
玻璃板 20 x 10 cm