product name
氨溶液25%, for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
品質等級
蒸汽壓力
483 hPa ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
形狀
liquid
expl. lim.
27 %
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-57.5 °C
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI 密鑰
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 作为pH调节剂用于确保有利的碱性条件。
- 准确测定人血清中的氯
特點和優勢
- 全球最全面的规格
- 测试多达 70种参数
- 良好的纯度
- 非常低的极限值
- 更好的准确率和分析控制
- 针对关键和要求苛刻的分析优化
- 方法开发的理想选择
- 无未知杂质干扰或污染
包裝
请注意以下替换信息:
1054321000(1 L玻璃瓶)替换为1054321011(1 L HDPE瓶)
1054322500(2.5 L玻璃瓶)替换为1054322511(2.5 L HDPE瓶)
更多关于我们符合人体工程学且坚固耐用的HDPE瓶的信息,可在这里找到:www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
商品
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
实验方案
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
酸矿化后使用 Cuprizon 进行光度测定
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.