104506
1.04506
别名:
L-Hydroxyproline, L(-)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
1 of 10
Sigma-Aldrich
H54409
反式 -4-羟基- L -脯氨酸
Supelco
PHR1939
羟脯氨酸
H5534
56250
41875
Millipore
1.08371
L-Tyrosine
1.04351
L-组氨酸
P0380
L-脯氨酸
SAFC
1.07267
L-苯丙氨酸
1.01007
L-Alanine
200
solid
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
274 °C
500 g/L
610 kg/m3
N1C(CC(C1)O)C(=O)O
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)
PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK 1
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 4
47517
Fmoc-Hyp(tBu)-OH
402869
氯胺T 三水合物
H5877
cis-4-Hydroxy-D-proline
H0377
5-羟基-DL-赖氨酸 盐酸盐