Merck
H54409
Sigma-Aldrich
反式 -4-羟基- L -脯氨酸
≥99%, for peptide synthesis
别名:
(2S,4R)-4-羟基吡咯烷-2-羧酸, Hyp
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9NO3
CAS号:
分子量:
131.13
Beilstein:
81441
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
product name
反式 -4-羟基- L -脯氨酸, ≥99%
品質等級
化驗
≥99%
形狀
crystalline powder
光學活性
[α]25/D −75.6°, c = 1 in H2O
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white to off-white
mp
273 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
InChI 密鑰
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
反式-4-羟基-L-脯氨酸是羟基脯氨酸的异构体,可用作许多药物(如神经兴奋性kainoid)生产的手性合成砌块。
應用
合成神经兴奋 kainoid 和抗真菌棘白菌素的多功能试剂。也可用于合成手性配体,该配体可用于醛的不对称乙基化。
其他說明
动物结构蛋白(如胶原和弹性蛋白)的天然成分。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Biosynthesis of trans-4-hydroxyproline by recombinant strains of Corynebacterium glutamicum and Escherichia coli
Yi Y, et al.
BMC biotechnology, 14, 1-8 (2014)
Synthetic Communications, 23, 2691-2691 (1993)
Tetrahedron, 49, 6195-6195 (1993)
Tetrahedron Letters, 35, 6163-6163 (1994)
Shahrzad Hosseininia et al.
BMC musculoskeletal disorders, 14, 18-18 (2013-01-11)
It remains to be shown whether OA shares molecular similarities between different joints in humans. This study provides evidence for similarities in cartilage molecular damage in osteoarthritic (OA) joints. Articular cartilage from osteoarthritic hip joints were analysed and compared to