产品名称
反式 -4-羟基- L -脯氨酸, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.5%
產品線
BioReagent
化驗
≥98.5%
形狀
crystalline
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
顏色
colorless
mp
273 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 50 mg/mL
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
InChI 密鑰
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 半胱氨酸自由基和谷氨酸协同激活甘氨酸自由基酶HplG中的C-H键激活和C-N键切割。:该研究展示了反式4-羟基- l -脯氨酸在研究涉及C-H键激活和C-N键裂解的酶促反应中的应用,为酶的控制机制和特异性提供了启示,这对开发新的生化过程至关重要(Deng and Liao, 2024)。
- 通过UPLC-MS法研究绿茶和黄茶加工中风味品质的形成。:利用反式4-羟基- l -脯氨酸,该研究增强了对茶叶加工过程中风味生物化学的理解,为食品化学领域提供了重要见解,并影响了未来的产品开发策略(Sun et al., 2024)。
其他說明
动物结构蛋白(如胶原和弹性蛋白)的天然成分。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Proline and hydroxyproline metabolism: implications for animal and human nutrition
Guoyao Wu
Amino Acids, 40{4}, 1053-1063 (2011)
Lodish H
Molecular Cell Biology (2000)
Biochemical Markers of Bone Turnover Part I: Biochemistry and Variability
Biochemical Markers of Bone Turnover Part I: Markus J Markus J Seibel
The Clinical Biochemist. Reviews / Australian Association of Clinical Biochemists, 26(4), 97-122 (2005)
Effect of Function-Enhanced Mesenchymal Stem Cells Infected With Decorin-Expressing Adenovirus on Hepatic Fibrosis
Jang Yoon O
Stem Cells Translational Medicine, 5, 1247-1256 (2016)
Carcass traits and M. longissimus lumborum palatability attributes of calf- and yearling-finished steers.
P. S. Brewer
Journal of Animal Science, 85(5), 1239-1246 (2007)