Merck
1.03669
SAFC
甘氨酸
granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
制药生产
别名:
氨基乙酸, 甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2COOH
CAS号:
分子量:
75.07
Beilstein:
635782
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
EC索引号:
200-272-2
产品1.03669监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
质量水平
蒸汽压
0.0000171 Pa ( 25 °C)
描述
granulated EMPROVE® EXPERT Ph.Eur.,BP,JP,USP
产品线
EMPROVE® EXPERT
方案
99.0-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
表单
granular
技术
inhibition assay: suitable
pH值(酸碱度)
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
密度
1.161 g/cm3 at 20 °C
应用
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
标准散装材料通常容易结团、结块、结尘,需要费时费力称重和人工去除疆场,进而降低生产效率。颗粒状甘氨酸可自由流动并且易于处理。大大减少结块行为可促进加工性能、加快制造过程并提高操作人员的安全性。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的®SAFC高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
应用
甘氨酸在生物制药行业中被广泛用作稳定剂、张力调节剂、缓冲剂和沉淀剂。它还可用作固体和半固体配方中的润肤剂、乳化剂和增溶剂。
由于其低微生物和内毒素限度,甘氨酸颗粒剂Emprove® Expert特别适用高风险应用。
生化/生理作用
脊髓中的抑制性神经递质,NMDA受体的变构调节器。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
商品
Handling bulk powders at a large scale in the pharmaceutical, biopharmaceutical, and bioprocessing setting is challenging. Compared to powders, granulated materials experience far less caking, have better flowability, and are easier to handle, even after long-term storage.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.