主要文件
67419
Sigma-Aldrich
1 M 甘氨酸 溶液
别名:
甘氨酸 溶液, 添加剂筛查溶液 47/试剂盒-No 78374
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 ML
$159.00
$159.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 ML
$159.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
$159.00
请联系客服了解存货情况
表单
liquid
密度
1.03 g/mL at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[N+H3]CC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
甘氨酸可用作谷氨酸的变构调节剂。[1]它与卟啉和嘌呤的生物合成有关。[2]甘氨酸可作为中枢神经系统的神经递质。[3]
甘氨酸是最简单的极性不带电荷的氨基酸,含有一个 R 基团的氢基团。甘氨酸起缓冲或稳定碱性或酸性物质 pH 值的作用。[4][5]
甘氨酸 1M 溶液是添加剂筛选试剂盒的添加剂筛选液。Additive Screen 试剂盒设计用于快速方便地评价添加剂及其影响样品结晶的能力。Additive Kit为精制结晶条件提供了工具。
应用
甘氨酸1M溶液已用作电穿孔细胞制备用培养基组分。[6]
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3
Nutritional and Herbal Therapies for Children and Adolescents: A Handbook for Mental Health Clinicians, 24(1), 109-119 (2010)
Haschek and Rousseaux's Handbook of Toxicologic Pathology (2013)
Bacterial Adaptation to the Host's Diet Is a Key Evolutionary Force Shaping Drosophila-Lactobacillus Symbiosis
Martino ME, et al.
Cell host & microbe, 24(1), 109-119 (2018)
United States International Trade Commission
Glycine from the People's Republic of China (1995)
Essentials of Medical Biochemistry: With Clinical Cases (2011)