主要文件
1.03420
Sigma-Aldrich
Chloroform-D1
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv
别名:
Chloroform-D1, Deuterochloroform
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CCl3D
CAS号:
分子量:
120.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142201
EC索引号:
212-742-4
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
等级
NMR grade
质量水平
蒸汽压
211 hPa ( 20 °C)
表单
liquid
效能
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
技术
NMR: suitable
沸点
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
密度
1.50 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
推荐产品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
法律信息
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1