主要文件
1.03296
Sigma-Aldrich
氯仿-D1
0.03 vol.% TMS, deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv
别名:
氯仿-D1
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 ML
$62.50
100 ML
$157.00
500 ML
$647.00
$62.50
预计发货时间2025年4月11日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 ML
$62.50
100 ML
$157.00
500 ML
$647.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
CCl3D
CAS号:
分子量:
120.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142201
EC索引号:
212-742-4
NACRES:
NA.22
$62.50
预计发货时间2025年4月11日详情
获取大包装报价
蒸汽压
211 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
效能
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
技术
NMR: suitable
杂质
≤0.01% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
0.03% Tetramethylsilane (NMR)
沸点
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
溶解性
4.6 g/L
密度
1.50 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
一般描述
大部分MagniSolv 氘代溶剂具有极低的残留水量、优异的化学纯度和最高的同位素富集度,可以满足研究人员最苛刻的要求。根据NMR光谱仪的应用和灵敏度,我们提供氘化度在98%至99.96%之间的溶剂。针对所有水溶性的氘标准产品,水含量依据 Karl Fischer 法和 NMR 方法测量出。
分析说明
氘化度: ≥ 99.8%
水(NMR,H₂O): ≤ 0.01%
四甲基硅烷(NMR光谱):0.03%
性能测试(NMR光谱):通过测试
推荐产品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®进行NMR波谱的验证和定量。了解更多或联系我们免费试用
法律信息
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1