主要文件
1.02931
Supelco
二甲基亚砜
for DNA and peptide synthesis (max. 0.025% H₂O)
别名:
DMSO, 甲基亚砜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2SO
CAS号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
200-664-3
NACRES:
NA.05
产品1.02931监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
蒸汽密度
2.7 (vs air)
质量水平
蒸汽压
0.42 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.9% (GC)
表单
liquid
自燃温度
573 °F
效能
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %, 63 °F
技术
DNA amplification: suitable
杂质
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.025% Water
蒸发残留物
≤10 mg/L
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
运动粘度
2.14 cSt
沸点
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
转变温度
flash point 87 °C
溶解性
1000 g/L
密度
1.10 g/mL (lit.)
应用
peptide synthesis
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • Dimethyl sulfoxide as a gas phase charge-reducing agent for the determination of PEGylated proteins′ intact mass.: 本研究探讨了 DMSO 能否在质谱分析过程中有效降低蛋白质电荷,从而提高聚乙二醇化蛋白质质量测定准确性——这是生物制药分析中的关键任务(Skjærvø Ø et al., 2024)。
  • Benzoselenadiazole-Functionalized H-Bonded Arylamide Foldamers: Solvent-Responsive Properties and Helix Self-Assembly Directed by Chalcogen Bonding in Solid State.: 本文讨论了 DMSO 在影响新型折叠体自组装特性方面的作用,揭示了其在先进材料科学研究中的重要性 (Liu CZ et al., 2024)。
  • Controlling Interfacial Hydrogen Bonding at a Gold Surface: The Effect of Organic Cosolvents.: 本研究介绍了 DMSO 在调节界面氢键方面的作用——特别是在金表面——这与表面化学和传感器应用相关 (Al-Mualem ZA et al., 2024)。
注意
在室温下容易过冷并缓慢重融。 固化产品可以通过加热至室温来重新液化,而不会损害产品。
产品规格
空气中的饱和浓度:8.0 g/m3(20 °C)
分析说明
纯度 (GC): ≥ 99.9 %
同一性(IR):符合
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.0005 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
蒸发残留物: ≤ 10 mg/l
水: ≤ 0.025 %
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup