主要文件
1.02695
Supelco
苯甲醇
for headspace gas chromatography SupraSolv®
别名:
苯甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OH
CAS号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116105
EC索引号:
202-859-9
NACRES:
NA.03
产品1.02695监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
Agency
according to Ph. Eur.
according to USP
质量水平
蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽压
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
产品线
SupraSolv®
方案
≥99.5% (GC)
表单
liquid
自燃温度
435 °C
817 °F
技术
GC-HS: suitable
杂质
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
沸点
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
转变温度
flash point 101 °C
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于顶空气相色谱(HS-GC)的SupraSolv®高纯度溶剂专用于根据 ICH(国际人用药品注册技术要求协调理事会)指导原则Q3C“杂质:残留溶剂指导原则”分析原料药(API)、赋形剂和药物产品中的残留溶剂(RS)。
应用
溶剂用于根据欧洲药典和美国药典进行ICH 1、2和3类残留溶剂的HS-GC分析。
分析说明
纯度(GC): ≥ 99.5 %
同一性(IR):符合
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.001 meq/g
碱度: ≤ 0.002 meq/g
水: ≤ 0.1 %
GC/HS(ICH 1类的所有残留溶剂): ≤ 1 µg/g
GC/HS(ICH 2类的所有残留溶剂): ≤ 10 µg/g
GC/HS(ICH 3类的所有残留溶剂): ≤ 50 µg/g
适用于根据Ph Eur和USP分析ICH 1、2和3类的残留溶剂。
相对于丁基甲基酮至苯甲醚测得的每个未知杂质为≤ 10 µg/g。
未检测到甲酸、乙酸、二甲基乙酰胺和二甲亚砜。
其他说明
探索各种实验室安全配件和设备,以安全处理溶剂,从一开始就提高您的安全水平。
法律信息
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
闪点(°C)
101 °C - DIN 51758
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
苯甲醇 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000167
苯甲醇
苯甲醇 phyproof® Reference Substance
PHL89164
苯甲醇