Merck
所有图片(5)
主要文件
1.09626
Supelco
苯甲醇
for analysis EMSURE®
别名:
苯甲醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 L
$4,180.00
$4,180.00
预计发货时间2025年6月27日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 L
$4,180.00
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OH
CAS号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191501
EC索引号:
202-859-9
NACRES:
NB.21
$4,180.00
预计发货时间2025年6月27日详情
获取大包装报价
等级
reagent grade
质量水平
蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽压
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
产品线
EMSURE®
方案
≥99.5% (GC)
表单
liquid
自燃温度
435 °C (DIN 51794)
817 °F
效能
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00001% Fe (Iron)
≤0.00001% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Pb (Lead)
≤0.00001% Sn (Tin)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.001% Halogen compounds,halides (as Cl)
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Sulfated ash
≤0.1% Benzaldehyde (GC)
≤0.1% Water
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
沸点
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
过氧化值
≤5
转变温度
flash point 101 °C (DIN 51758)
溶解性
40 g/L
SMILES字符串
OCc1ccccc1
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
EMSURE® 等级的溶剂适用于广泛的经典实验室应用,并且常用于受监管且要求很高的实验室应用。EMSURE 提供全球最佳和最广泛的产品规格。在此声明,我们的EMSURE 系列产品符合ACS、欧洲药典(Reag.Ph Eur)试剂部分以及ISO标准。
用于分析EMSURE®
联系
Discover EMSURE - to be more than sure!
其他说明
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
闪点(°C)
101 °C - DIN 51758
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1