Merck
1.02143
SAFC
磷酸钙
dried, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 341 (iii)
制药生产
别名:
磷酸钙, 五磷酸氢氧化钙,三磷酸磷酸钙,正磷酸三钙
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ca3O8P2
CAS号:
分子量:
310.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
E编号:
E341 (iii)
EC索引号:
231-840-8
价格与库存信息目前不能提供
Agency
BP
Ph. Eur.
质量水平
产品线
EMPROVE® ESSENTIAL
表单
solid
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值(酸碱度)
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
mp
1670 °C
密度
3.14 g/cm3 at 20 °C
应用
pharmaceutical
solid formulation
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
InChI key
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
一般描述
为了应对固体制剂生产挑战,我们开发了一整套的产品线以满足用户的固体制剂需求。尽管固体制剂已是制药市场上最成熟的剂型之一,其成品生产的复杂性带来的挑战难度仍然日益加大。API稳定性、释放动力学和生物利用度问题(如API溶解度低),仅是药物市场化无数重大障碍的冰山一角。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
应用
磷酸钙在食品和药品中都是常用成分。在制药应用中,磷酸钙主要用作填充剂/粘合剂。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们