主要文件
1.00826
Supelco
Boron Test, photometric
photometric, 0.05-2.00 mg/L (B), Spectroquant®
别名:
三羟基硼,原硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
硼测试预装试剂, photometric, 0.05-2.00 mg/L (B), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 25 tests
特殊分析物
boron
测量范围
0.05-2.00 mg/L (B)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Azomethine H)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法,0.05 - 2.00 mg/l B Spectroquant®
方法类似于DIN 38405-17标准。Spectroquant® Boron Cell Test硼测试盒(预装版)可准确定量水性样品中的硼含量。方法原理:在弱酸性溶液中,硼酸盐与甲亚胺H反应形成黄色化合物,通过光度法测定。Spectroquant® Cell Test预装测试盒包含预装试剂的16 mm反应比色管(Cell),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。所有的Spectroquant®预装版(Cell Test)和试剂版(Reagent Test)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3