主要文件
1.14839
Supelco
Boron Test, photometric
photometric, 0.050-0.800 mg/L (B), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
硼测试, photometric, 0.050-0.800 mg/L (B), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 60 tests
特殊分析物
boron
测量范围
0.050-0.800 mg/L (B)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Rosocyanine)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法0.050-0.800 mg/l BSpectroquant®
该方法类似于EPA 212.3、APHA 4500-B B和已撤销的ASTM D3082-15。
这种Spectroquant®硼试剂测试可以准确定量水样品中的硼含量。
方法原理:在酸性溶液中,硼酸盐离子与二醇反应形成螯合物,螯合物被选择性提取。在提取物中,螯合物与姜黄素反应形成红色复合物,该复合物通过光度法测定。
该Spectroquant® Reagent试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的反应池和测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3