主要文件
1.00597
Supelco
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.030-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 TESTS
$167.00
$167.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
200 TESTS
$167.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
$167.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价索取更多信息
产品名称
余氯和总氯预装管测试盒, photometric, 0.030-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 200 tests ((free chlorine) (or 100 (free chlorine) + 100 (total chlorine))
特殊分析物
chlorine
测量范围
0.030-6.00 mg/L (Cl2)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (DPD)
储存温度
15-25°C
一般描述
(游离和总氯)方法:光度法DPD 0.03 - 6.00 mg/l Cl₂ Spectroquant®
该Spectroquant®氯测试可以准确定量各种水中的氯。氯化消毒剂仍被广泛使用,主要用于饮用水和游泳池中的氯化处理。在弱酸性溶液中,游离氯与二丙基对苯二胺(DPD)反应形成红紫染料,该染料通过光度法测定。在存在碘化钾的情况下,在该反应中还测量了结合的氯。
该方法类似于 EPA 330.5、APHA 4500-Cl2 G和 DIN EN ISO 7393-2。
我们所有的比色池和试剂测试盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该Spectroquant®比色池测试盒随附预装的16 mm圆形比色池以及根据说明书中所述流程进行分析所需的所有试剂。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
靶器官
Thyroid
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
访问文档库
实验方案
Preparation of a standard solution for total chlorine.
AQA 游离氯标准品 - 游离氯标准溶液的制备
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
查看所有结果