主要文件
1.00809
Supelco
Fluoride Test, photometric
photometric, 0.10-1.80 mg/L (F-), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 TESTS
$323.00
$323.00
预计发货时间2025年4月10日详情
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
25 TESTS
$323.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
$323.00
预计发货时间2025年4月10日详情
获取大包装报价索取更多信息
产品名称
氟化物测试预装试剂, photometric, 0.10-1.80 mg/L (F-), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 25 tests
特殊分析物
fluoride
测量范围
0.025-0.500 mg/L (F-)
0.10-1.80 mg/L (F-)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Alizarin complexone)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法,0.10 - 1.80 mg/l F⁻ Spectroquant®
Spectroquant® Fluoride test氟化物测试盒可准确检测各种水体中的氟离子。氟离子存在于地球上的几种矿物质中,但在自然界的水体中仅以微量存在。在缓冲的弱酸性溶液中,氟离子与茜素络合酮和镧(III)反应形成紫色络合物,可通过光度法测定。
该方法与EPA 340.3和APHA 4500-F- E相似。
我们所有的预装测试盒和试剂测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
Spectroquant® Cell Test预装测试盒随附预装试剂的16 mm反应比色管(Cell)以及根据说明书中所述流程进行分析所需的所有试剂。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2