07-729
抗CTCF抗体
serum, Upstate®
别名:
11 zinc finger transcriptional repressor, 11-zinc finger protein, CCCTC-binding factor, CCCTC-binding factor (zinc finger protein), CTCFL paralog, transcriptional repressor CTCF
登录查看公司和协议定价
所有图片(4)
选择尺寸
变更视图
200 μL
$1,040.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推荐产品
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
serum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
mouse, human, canine, rat, primate
包装
antibody small pack of 25 μL
制造商/商品名称
Upstate®
技术
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CTCF(10664)
一般描述
CTCF是一种普遍使用的11锌指(ZF)蛋白,具有高度通用的功能。转录阻遏物,CTCF,可与脊椎动物c-myc基因的启动子结合。它还与PLK和PIM1启动子结合。CTCF可能阻止转录激活因子与增强子结合。CTCF还可充当APP的转录激活因子。它涉及基因调控的不同方面,包括启动子激活或抑制、激素反应性基因沉默、甲基化依赖性染色质绝缘和基因组印迹。CTCF还可以充当肿瘤抑制因子。CTCF可以管理经表观遗传控制的染色质绝缘子,这些染色质绝缘子调节着体内的印迹基因。
特异性
可在氨基酸659-675处识别CTCF。
基于序列同源性,经预测其可与小鼠、大鼠、狗和灵长类动物发生交叉反应。
免疫原
KLH缀合的合成肽,对应于人CCCTC结合因子(CTCF)的659-675位氨基酸(C-TNQPKQNQPTAIIQVED),其N端添加有半胱氨酸以进行偶联。
应用
使用已在ChIP、WB、ChIP-seq中验证的抗CTCF抗体(兔多克隆抗体)检测CTCF(也称为11-锌指蛋白、CCCTC结合因子)。
染色质免疫沉淀:
一个独立的实验室已证实该抗体可从WEHI B细胞中免疫沉淀CTCF结合的染色质。
一个独立的实验室已证实该抗体可从WEHI B细胞中免疫沉淀CTCF结合的染色质。
质量
通过蛋白质印迹进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次产品以1:1000–1:5000的稀释度,在HeLa核提取物中检测到CTCF。一个先前批次产品在K562核提取物中检测到CTCF(数据未显示)。
蛋白质印迹分析:
该批次产品以1:1000–1:5000的稀释度,在HeLa核提取物中检测到CTCF。一个先前批次产品在K562核提取物中检测到CTCF(数据未显示)。
目标描述
大约120 kDa
联系
替代品:MABE547
外形
含0.05%叠氮化钠和30%甘油的兔多克隆抗血清。
储存及稳定性
自收到之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 1 年。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。
避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。
避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析说明
对照
阳性抗原对照:目录号12-309,HeLa细胞核提取物。加入等体积的Laemmli样品还原性缓冲液至10 µL提取物中,煮沸5分钟以对样品进行还原。在微凝胶每个泳道上样20 µg经还原的提取物。
阳性抗原对照:目录号12-309,HeLa细胞核提取物。加入等体积的Laemmli样品还原性缓冲液至10 µL提取物中,煮沸5分钟以对样品进行还原。在微凝胶每个泳道上样20 µg经还原的提取物。
其他说明
浓度:该血清抗体的浓度尚未确定。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Occupancy of chromatin organizers in the Epstein-Barr virus genome.
Holdorf, MM; Cooper, SB; Yamamoto, KR; Miranda, JJ
Virology null
M D Delgado et al.
FEBS letters, 444(1), 5-10 (1999-02-26)
CTCF is a transcriptional repressor of the c-myc gene. Although CTCF has been characterized in some detail, there is very little information about the regulation of CTCF activity. Therefore we investigated CTCF expression and phosphorylation during induced differentiation of human
Friedreich ataxia patient tissues exhibit increased 5-hydroxymethylcytosine modification and decreased CTCF binding at the FXN locus.
Al-Mahdawi, S; Sandi, C; Mouro Pinto, R; Pook, MA
Testing null
Role of CCCTC binding factor (CTCF) and cohesin in the generation of single-cell diversity of protocadherin-? gene expression.
Monahan, K; Rudnick, ND; Kehayova, PD; Pauli, F; Newberry, KM; Myers, RM; Maniatis, T
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Chromatin structure of the LCR in the human I?-globin locus transcribing the adult I'- and I?-globin genes.
Seoyeon Kim,Yea Woon Kim,Sung Han Shim,Chul Geun Kim,Aeri Kim
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology null