主要文件
06-847
Sigma-Aldrich
抗EGFR抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
Receptor tyrosine-protein kinase ErbB-1, avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品06-847监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
rat, hamster, mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μg
制造商/商品名称
Upstate®
技术
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
hamster ... Egfr(100774580)
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
一般描述
表皮生长因子受体(EGFR;ErbB-1;人体中HER1)是细胞外蛋白配体中表皮生长因子家族(EGF家族)成员的细胞表面受体。表皮生长因子受体是ErbB受体家族的成员,ErbB受体家族是四个紧密相关的受体酪氨酸激酶的一个亚家族:EGFR(ErbB-1)、HER2 / c-neu(ErbB-2)、Her 3(ErbB-3)和Her 4(ErbB-4)。影响EGFR表达或活性的突变可能导致癌症。EGFR(表皮生长因子受体)存在于细胞表面,并可通过其特异性配体,包括表皮生长因子和转化生长因子 α (TGFα),的结合而被激活。通过其生长因子配体激活后,EGFR会从无活性的单体形式过渡到有活性的同型二聚体。除了在配体结合后形成同型二聚体外,EGFR还可以与ErbB受体家族的另一个成员(例如ErbB2/Her2/neu)配对,以产生活化的异二聚体。EGFR二聚化会刺激其固有的细胞内蛋白酪氨酸激酶活性。结果,会在EGFR的C端结构域中发生五个酪氨酸(Y)残基的自磷酸化。
特异性
可识别EGFR,分子量为180 kDa。
已报到可用于检测老鼠和仓鼠。
免疫原
卵清蛋白偶联肽(ETKPNGIFKGPTAENAEYLRVAPPSSEFIGA)符合小鼠EGF受体(EGFR)C端结构域(检索号Q01279)的氨基酸1156-1186。 免疫序列与人EGF受体序列具有28/31的相似度。
应用
免疫沉淀
4 µg先前批次的产品已在500 µg 3T3/A31 RIPA细胞裂解物中对EGFR进行了免疫沉淀。
免疫组织化学(石蜡)分析:以1:500的比例稀释该抗体可在人胎盘组织切片中检测到EGFR。
抗EGFR抗体可检测EGFR水平 & 已出版 &并经过验证可用于IP 和&WB。
质量
已在小鼠3T3/A31 RIPA细胞裂解液中通过蛋白质印迹进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL该批次产品已从小鼠3T3/A31 RIPA细胞裂解物中检测到EGFR。
目标描述
180kda
联系
替代品:04-337; 04-338
外形
形式:纯化
纯化的兔多克隆IgG,溶于含有0.1M Tris甘氨酸(pH 7.4)、0.15M NaCl、0.05%叠氮化钠的缓冲液中。保存于2-8°C。
储存及稳定性
自收到之日起在2-8°C可稳定保存1年。
使用建议:第一次融化后,
在取下瓶盖之前,将
小瓶离心并轻轻混合溶液。
分析说明
对照
阳性抗原对照:货号12-305,3T3/A31裂解液。加入2.5 μL 2-巯基乙醇/100 μL裂解液,煮沸5分钟以还原样本。在微凝胶每个泳道上样20 μg经还原的裂解液。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Nuclear factor-kappa B activation promotes restitution of wounded intestinal epithelial monolayers.
Egan, LJ; de Lecea, A; Lehrman, ED; Myhre, GM; Eckmann, L; Kagnoff, MF
American Journal of Physiology. Cell Physiology null
Role of the Sec61 translocon in EGF receptor trafficking to the nucleus and gene expression.
Liao, HJ; Carpenter, G
Molecular Biology of the Cell null
Thomas Kruewel et al.
PloS one, 5(11), e14143-e14143 (2010-12-15)
The non-receptor tyrosine kinases c-Abl and c-Src are overexpressed in various solid human tumours. Inhibition of their hyperactivity represents a molecular rationale in the combat of cancerous diseases. Here we examined the effects of a new family of pyrazolo [3,4-d]
Regulated intramembrane cleavage of the EGF receptor.
Hong-Jun Liao,Graham Carpenter
Traffic null
Type I collagen structure regulates cell morphology and EGF signaling in primary rat hepatocytes through cAMP-dependent protein kinase A.
Fassett, J; Tobolt, D; Hansen, LK
Molecular Biology of the Cell null