Merck
L-039
Supelco
α,亚麻酸标准液 CRM
1.0 mg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 ML
$278.00
$278.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 ML
$278.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H30O2
CAS号:
分子量:
278.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$278.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
1.0 mg/mL in ethanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
InChI key
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
一般描述
α-亚麻酸,也称为ALA,是一种ω-3脂肪酸,对人类健康至关重要。血清ALA水平测量可用于评估EFAD患者的必需脂肪酸缺乏(EFAD)、吸收不良和ALA治疗反应。这种有证溶液标准品适合用作校准品和对照的原料,用于GC/MS脂肪酸测试方法,对患者样本的ALA水平进行临床和诊断测试。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
57.2 °F - closed cup
闪点(°C)
14.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)