特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
500 μg/mL in ethanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
折射率
n20/D 1.4977 (lit.)
mp
−54-−53 °C (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI 密鑰
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二十碳五烯酸(顺式-5,8,11,14,17),也称为EPA,是一种长链omega-3脂肪酸。研究表明EPA和其他脂肪酸可以作为心血管疾病、营养和代谢紊乱的生物标志物。该认证加标溶液 适合用作制备线性标准品、校准品或对照品的原料,可用于作质谱EPA测试应用,如心血管疾病和脂肪酸缺乏症的评估以及保健食品或膳食补充剂中EPA的检测和定量。
生化/生理作用
5-脂氧合酶抑制剂;减少凝血噁烷 A2 生成。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14.0 °C - closed cup