Merck
900109E
Avanti
PGE2-EA-d4
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Prostaglandin E2 Ethanolamide(d4)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μG
$299.00
$299.00
预计发货时间2025年7月18日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 μG
$299.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H33D4NO5
分子量:
399.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.12
$299.00
预计发货时间2025年7月18日详情
获取大包装报价
方案
>99% (TLC)
表单
ethanol solution
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
包装
pkg of (pkg of 1 X 100 ug (900109E-100UG))
浓度
100 μg/mL in ethanol
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(NC([2H])(C(O)([2H])[2H])[2H])=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C22H37NO5/c1-2-3-6-9-17(25)12-13-19-18(20(26)16-21(19)27)10-7-4-5-8-11-22(28)23-14-15-24/h4,7,12-13,17-19,21,24-25,27H,2-3,5-6,8-11,14-16H2,1H3,(H,23,28)/b7-4-,13-12+/t17-,18+,19+,21+/m0/s1/i14D2,15D2
InChI key
GKKWUSPPIQURFM-GSBTUTNTSA-N
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900109E-100UG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
49.5 °F
闪点(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)