描述
cholesteryl hemisuccinate
方案
>99% (TLC)
表单
powder
分子量
486.73 g/mol
包装
pkg of 1 × 1 g (850524P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850524P-5g)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand
技术
protein quantification: suitable
应用
cell analysis
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O([C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C)C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C31H50O4/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(35-29(34)14-13-28(32)33)15-17-30(22,4)27(24)16-18-31(25,26)5/h9,20-21,23-27H,6-8,10-19H2,1-5H3,(H,32,33)/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,30+,31-/m1/s1
InChI key
WLNARFZDISHUGS-MIXBDBMTSA-N
一般描述
应用
包装
WGK
WGK 3