描述
anionic
化驗
≥95% (HPLC)
分子量
micellar avg mol wt 3100
凝集数
6
CMC
1-4 mM (20-25°C)
應用
sample preservation
SMILES 字串
O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na.H2O/c1-16(4-9-24(30)27-12-13-34(31,32)33)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-11-25(17,2)22(19)15-23(29)26(20,21)3;;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
InChI 密鑰
OLPIZAYYAVQETM-GGPRKOIFSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
已有一项研究采用水合牛去氧胆酸钠,研究了胆盐亚胶束浓度对脂质双层膜的影响。 它也在一项研究中被用于研究蛋白质-表面活性剂混合物的多态行为。
胆盐相关的阴离子清洗剂,用于分离膜蛋白,包括线粒体内膜蛋白。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3