Merck
700199P
Avanti
Ursodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β-cholanic acid-3α,7β-diol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$276.00
$276.00
预计发货时间2025年8月18日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$276.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H40O4
CAS号:
分子量:
392.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
$276.00
预计发货时间2025年8月18日详情
获取大包装报价
方案
99% (TLC)
表单
powder
包装
package of 1 × 10 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
脂质类型
bile acids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI key
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700199p-10MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)