Merck
700082P
Avanti
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
27-cholestenoic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$513.00
$513.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 MG
$513.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H44O3
CAS号:
分子量:
416.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
$513.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
描述
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β-hydroxy
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700082P-1mg)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
一般描述
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid is a cholestenoic acid derivative.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700082P-1mg)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)