Merck
700028P
Avanti
3β,7α-二羟基-5-胆甾烯酸
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
(25R)-胆甾-5-烯-26-酸, 3β,7α-羟基
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H44O4
分子量:
432.64
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (700028P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C27H44O4/c1-16(6-5-7-17(2)25(30)31)20-8-9-21-24-22(11-13-27(20,21)4)26(3)12-10-19(28)14-18(26)15-23(24)29/h15-17,19-24,28-29H,5-14H2,1-4H3,(H,30,31)/t16-,17?,19+,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
InChI 密鑰
GYJSAWZGYQXRBS-GRJZKGIBSA-N
一般說明
3β,7α-二羟基-5-胆甾烯酸是胆甾烯酸衍生物。
包裝
5 mL琥珀色玻璃螺旋盖样品瓶(700028P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC