主要文件
640001P
Avanti
神经酰胺传递系统
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
神经酰胺传递系统, C6 神经酰胺递送用试剂盒
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$583.00
$583.00
预计发货时间2025年8月05日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$583.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.28
$583.00
预计发货时间2025年8月05日详情
获取大包装报价
方案
>99%
表单
powder
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
一般描述
神经酰胺与胆固醇磷酸胆碱形成稳定的流体双层,并且该处方在抑制增殖、诱导凋亡和干扰钙稳态方面比C6神经酰胺的溶剂递送(DMSO)处方更有效。认为,C6 Cer的DMSO处方可能沉淀到细胞培养基中,其中“结晶”神经酰胺的生物利用度受到限制。然而,富含C6 Cer的流体双层的形成阻止结晶,并允许单体神经酰胺转移到细胞膜上(具有增强的生物利用度)。
包装
该试剂盒含有10 mg C6神经酰胺和13.8 mg胆固醇磷酸胆碱,单独包装并可随时使用。
其他说明
注意:该递送系统主要用于短链神经酰胺。在类似的培养时间内,长链神经酰胺(如C16 Cer)的递送通常较低或不存在。
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • 700123PCholPC, Avanti Research - A Croda Brand 700123P, powder化学品安全说明书
  • 860506PC6 Ceramide (d18:1/6:0), Avanti Research - A Croda Brand化学品安全说明书
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)