Merck
860525P
Avanti
C24:1 神经酰胺 (d18:1/24:1 (15Z))
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
N-神经苷脂-D-赤-鞘氨醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H81NO3
CAS号:
分子量:
648.10
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (860525P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860525P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860525P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860525P-50mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H81NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,37,40-41,44-45H,3-16,19-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,37-35+/t40-,41+/m0/s1
InChI 密鑰
VJSBNBBOSZJDKB-KPEYJIHVSA-N
一般說明
神经酰胺包括含 C14 至 C24 饱和和单不饱和脂肪酸酰基链的刺状脂肪。它们存在于大多数哺乳动物组织中。
應用
C24:1 神经酰胺 (d18:1/24:1 (15Z)) 已被用作液相色谱-质谱仪的内部支架。 也适合在高效液相色谱/串联质谱法中作为标准品使用。
生化/生理作用
神经酰胺 (d18:1/24:1[15Z]) 水平在原发性开角型青光眼 (POAG) 中升高。它是人体动脉组织和血浆中主要不良心脑血管事件 (MACE) 的生物标志物。总之,神经酰胺是鞘磷脂途径中的第二信使,调节代谢疾病的病理生理学。
包裝
5 mL 棕色玻璃螺旋盖小瓶 (860525P-10 mg)
5 mL 棕色玻璃螺旋盖小瓶 (860525P-5 mg)
5 mL 棕色玻璃螺旋盖小瓶 (860525P-50 mg)
5 mL 琥珀色玻璃螺旋盖小瓶 (860525P-25 mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Plasma ceramides as prognostic biomarkers and their arterial and myocardial tissue correlates in acute myocardial infarction
de Carvalho LP, et al.
JACC. Basic to translational science, 3(2), 163-175 (2018)
Atypical surface behavior of ceramides with nonhydroxy and 2-hydroxy very long-chain (C28-C32) PUFAs
Penalva DA, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1838(3), 731-738 (2014)
Human trabecular meshwork sphingolipid and ceramide profiles and potential latent fungal commensalism
Aljohani AJ, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 55(6), 3413-3422 (2014)
Hypothalamic AMPK-ER stress-JNK1 axis mediates the central actions of thyroid hormones on energy balance
Martinez-Sanchez N, et al.
Cell Metabolism, 26(1), 212-229 (2017)
Estradiol regulates energy balance by ameliorating hypothalamic ceramide-induced ER Stress
Gonzalez-Garcia I, et al.
Cell Reports, 25(2), 413-423 (2018)