主要文件
Z740662
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 3000 mL, stopper joint: 10, volume 1000-3000 mL, accuracy: 500 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$138.00
$138.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
1 EA
$138.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
$138.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
材料
borosilicate glass flask
flat bottom
接合處
joint: stopper10
無菌
non-sterile
特點
without cap
包裝
pkg of 1 ea
體積測量範圍
1000-3000 mL, accuracy: 500 mL
容量
3000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
其他說明
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)